Learn More
Sartorius Secura™ Analysewaagen
Artikelnummer. 13512970 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
120 g
220 g
Lesbarkeit:
0,1 mg
Modell:
124
224
Stabilisierungszeit:
2 s
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Lesbarkeit Modell Stabilisierungszeit unitSize
13512970 220 g 0,1 mg 224 2 s 1 Stück
13542970 120 g 0,1 mg 124 2 s 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13512970 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. SECURA2241S
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Manuelle Abdeckhaube, Universalnetzteil, Abdeckung während der Verwendung, Anwendungsleitfaden, Staubschutz, Luftschutzring
Einfaches, zuverlässiges Wiegen in regulierten Arbeitsbereichen
Einfaches, zuverlässiges Wiegen in regulierten Arbeitsbereichen
Entwickelt für Kunden, die in regulierten Umgebungen arbeiten und hochwertige Ergebnisse ohne Risiko benötigen. Secura sorgt für hochwertige Messergebnisse, Konformität mit den regulatorischen Anforderungen und einen effizienteren Arbeitsablauf.
  • Wiegen ohne Risiko: Die Datenübertragung zu einem Drucker oder auf einen Computer wird bei den meisten häufig auftretenden Betriebsfehler blockiert
  • Mit Nivellierungskontrolle – eine optoelektronische Nivellierungsüberwachung, Alarmübermittlung und interaktive Benutzerunterstützung
  • Programmiertes SQmin in der Waage ermöglicht die aktive Überwachung des USP-Mindestprobengewichts
  • IsoCAL™ bietet eine interne vollautomatische, motorisierte Kalibrierungs- und Einstellungsfunktion mit konfigurierbarer Aktionsnivellierung
  • Cal Audit Trail bietet eine rückverfolgbare Dokumentation aller Kalibrier- und Einstellungsdaten in der Waage
  • GLP-konforme Ausdrucke mit korrekten Uhrzeit- und Datumsstempeln, mit Sartorius GLP-Drucker YDP30
  • Der Passwortschutz verhindert unbefugte Änderungen der Wägeeinstellungen
  • Das innovative Gehäusedesign ermöglicht eine einfache Reinigung für gründliche Ergebnisse
  • Optimierter Zugring und Nivellierungsregelung für Arbeiten in Umgebungen mit laminarem Luftstrom
Technische Daten:
  • Kalibrierung: interne isoCAL automatische Kalibrierung; bietet auch externe Kalibrierung
  • Sicherheitsnivellierung: in drei Stufen konfigurierbar
  • Wägeeinheiten: g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Stabilitätsanzeige: Ja
  • Gehäuseschutz: mit Aceton reinigbares Gehäuse
  • Verifizierte Modelle: Ja
  • Sprachauswahl: Englisch, Französisch, Spanisch
  • Diebstahlsicherung: Kensington Lock und Verriegelungsvorrichtung mit Kabel oder Kette
  • Ausgänge: Mini-USB
  • Leistung: 100–240 V (universal)
Standardanwendungen: Wiegen, Dichte, Prozent, Wägeprüfung, Speicherung des Spitzenwerts, Zählung, instabile Bedingungen. Besondere Laboranwendungen umfassen Mischen, Komponenten, Statistik und Umrechnung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle Touchscreen
Kalibrierpunkte 200 g
Zertifizierung/Konformität 2009/23/EC, EN 45501:1992, OIML
Anschlusstyp Mini-USB
Fassungsvermögen 220 g
Displaytyp Color Touchscreen
Lesbarkeit 0,1 mg
Enthält Manueller Windschutz, Universal-Netzadapter, in-u
Ausgleichen Optoelektronischer Nivelliersensor mit Alarmfunktion
Linearität <±0,2 mg
Material ABS-Kunststoff, Aluminium-Druckguss
Modell 224
Wiederholgenauigkeit <±0,1 mg
Empfindlichkeitsdrift ±1,5 ppm/&Grad;C
Stabilisierungszeit 2 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 86 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10 ° bis 30 °C
Typ Analytische Waage
Gewährleistung 2 Jahre
Breite (angloamerikanisch) 8,5 in.
Breite (metrisch) 21,6 cm
Breite (metrisch) Schale 9 cm
Höhe (angloamerikanisch) 12,6 in.
Höhe (angloamerikanisch) Kammer 8,22 in.
Höhe (metrisch) 32 cm
Höhe (metrisch) Kammer 20,9 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 14,1 in.
Tiefe (metrisch) 36 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 11,24 lb.
Gewicht (metrisch) 5,1 kg
Elektrische Anforderungen 100/240 V 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 2 W
Stromstärke 0,2 A
Frequenz 50/60 Hz
Legal for Trade Class I