Learn More
Sartorius Secura™ Waagen mit Oberschale
Artikelnummer. 13562970 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
1102
2102
3102
5102
Fassungsvermögen:
1,1 kg
2,1 kg
3,1 kg
5,1 kg
Lesbarkeit:
10 mg
Stabilisierungszeit:
1,5 s
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Fassungsvermögen Lesbarkeit Stabilisierungszeit unitSize
13562970 1102 1,1 kg 10 mg 1,5 s 1 Stück
13572970 2102 2,1 kg 10 mg 1,5 s 1 Stück
13552970 3102 3,1 kg 10 mg 1,5 s 1 Stück
13582970 5102 5,1 kg 10 mg 1,5 s 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13562970 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. SECURA11021S
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Universalnetzteil, USB-Datenkabel, Abdeckung während der Verwendung, Anwendungsleitfaden
Konzipiert für die Verwendung in regulierten Umgebungen für hochwertige Ergebnisse mit niedrigem Risiko. Sartorius Secura™ sorgt für hochwertige Messergebnisse, Konformität mit den regulatorischen Anforderungen und einen effizienteren Arbeitsablauf.
  • Wiegen ohne Risiko: Die Datenübertragung an einen Drucker oder Computer wird bei den häufigsten Betriebsfehlern unterbrochen
  • Mit Level Control – einer optoelektronischen Level-Überwachung, Alarmbenachrichtigungen und interaktiver Anwenderunterstützung
  • Programmierte SQmin in der Waage ermöglichen aktives Überwachen des USP-Wiegebereichs
  • IsoCAL™ besticht durch eine integrierte, vollautomatische, motorisierte Kalibrierungs- und Einstellungsfunktion mit konfigurierbarem Aktionsniveau
  • Cal Audit Trail ermöglicht die rückverfolgbare Dokumentation aller Kalibrierungs- und Einstellungsdaten in der Waage
  • GLP-konforme Ausdrucke mit richtigen Zeit- und Datumsstempeln mit dem Sartorius GLP Drucker YDP30
  • Der Schutz durch ein Passwort verhindert unberechtigte Veränderungen der Wiegeeinstellungen
  • Das innovative Gehäusedesign ist leicht zu reinigen, sodass Ergebnisse nicht verfälscht werden
  • Optimierte Abgleichschale und Level Control für die Verwendung in Umgebungen mit laminarem Luftfluss
Technische Daten
  • Kalibrierung: isoCAL interne Kalibrierung, auch externe Kalibrierung möglich
  • Sicherheitsniveau: Konfigurierbar auf drei Ebenen
  • Wiegeeinheiten: g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Stabilitätsanzeige: Ja
  • Gehäuseschutz: Gehäuse kann mit Aceton gereinigt werden
  • Verifizierte Modelle: Ja
  • Sprachauswahl: Englisch, Französisch, Spanisch
  • Diebstahlschutz: Kensington-Schloss und Verriegelung mit Kabel oder Kette
  • Ausgang: Mini-USB
  • Spannung: 100-240V (universal)
Anwendungsbereiche
Standardanwendungen: Wiegen, Dichte, Prozent, Wägeprüfung, Speicherung des Spitzenwerts, Zählung, instabile Bedingungen. Besondere Laboranwendungen umfassen Mischen, Komponenten, Statistik und Umrechnung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität GLP, GMP
Anschlusstyp Mini-USB
Fassungsvermögen 1,1 kg
Displaytyp Farbgrafikdisplay
Lesbarkeit 10 mg
Format Karat, Korn, Milligramm, Pfund, Unze, Pennyweight
Enthält Universal-Netzadapter, USB-Datenkabel, Gebrauchsanweisung
Ausgleichen Automatisch
Linearität ±20 mg
Material Diamant, Aludruckguss, ABS-Kunststoff
Modell 1102
Wiederholgenauigkeit 10 mg
Probengröße 12 g
Stabilisierungszeit 1,5 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 86 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10°C bis 30°C
Typ Präzisionswaage
Gewährleistung 2 Jahre
Breite (angloamerikanisch) 8,5 in.
Breite (metrisch) 21,6 cm
Breite (metrisch) Schale 18 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,7 in.
Höhe (metrisch) 9,5 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 14 in.
Tiefe (metrisch) 36 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 11,4 lb.
Gewicht (metrisch) 5,2 kg
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 2 W
Legal for Trade Class II