Learn More
Sartorius Sterile Petrischalen
Artikelnummer. 10456551 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
60 mm
90 mm
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10456551 60 mm 100 Stück
10720403 90 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10456551 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 1431160N
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wählen Sie sterile Einweg-Petrischalen mit 60 mm (14-555-734) oder 90 mm (14-555-735) Durchmesser.
  • Einwegprodukt
  • Typ 143
  • Verpackung: autosteril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bodenform Flach
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Form Rund
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Advanced TC
Typ Petrischalen-Set
Verpackung Autosteril
Durchmesser (metrisch) 60 mm