Beschreibung
Verteiler mit sechs Plätzen – 14-555-795
- Für Filterhalter geeignet
- Zur Verwendung für drei Läufe mit zwei Medien oder zwei Läufe mit drei Medien
- Drei Ventile an jedem Filterhalter
- Schlauchtülle für Vakuumverbindung
- Durchmesser 10 mm
- Länge 36 m
- Für Filterhalter geeignet
- Für Einzelläufe mit zwei oder drei Medien
- Drei Ventile an jedem Filterhalter
- Schlauchtülle für Vakuumverbindung
- Durchmesser 10 mm
- Länge 36 m
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Anzahl Positionen | 3 |
| Typ | 3-fach-Verteiler |
| Innendurchmesser (metrisch) | 10 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?