Learn More
Sartorius Herkömmliche Vakuumpumpen
Artikelnummer. 16383066 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
18,7 cm
18.7 cm
22,5 cm
22.5 cm
Elektrische Anforderungen:
110 V / 60 Hz
110 V, 60 Hz
220 V / 50 Hz
220 V, 50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tiefe (metrisch) Elektrische Anforderungen unitSize
16383066 22,5 cm 220 V / 50 Hz 1 Stück
15922540 22.5 cm 110 V, 60 Hz 1 Stück
10654911 18.7 cm 220 V, 50 Hz 1 Stück
15972540 18,7 cm 110 V / 60 Hz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16383066 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 16612
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Pumpen mit Neopren-Membran haben einen niedrigen Geräuschpegel, sind ölfrei und wartungsfrei und erzeugen ein zuverlässiges Vakuum.
Der Microsart™ Die e.jet Vakuumlaborpumpe ist so konstruiert, dass sie ein ausreichendes Vakuum für die Filtration erzeugt und im Gegensatz zu herkömmlichen Vakuumpumpen die gleichzeitige Überführung der filtrierten Flüssigkeit in den Abfall ermöglicht. Der Microsart™ Die e.jet Transferpumpe eignet sich ideal für die Probenfiltration in der Mikrobiologie und erreicht einen Transmembrandruck unter 700 mbar gemäß den geltenden Normen. ISO 8199 (Wasserqualität - Allgemeine Hinweise zur Zählung von Mikroorganismen durch Kultur). Konstante Durchflussraten und ein definiertes maximales Vakuum garantieren eine gleichmäßige und zuverlässige Filtration. Der Microsart™ Die e.jet Transferpumpe reduziert die Bedienungskomplexität erheblich und ist ein ideales Zubehör für 3- und 1-fach-Verteiler.
Der Microsart™ e.jet ist so konzipiert, dass es sowohl Gase als auch Flüssigkeiten pumpen kann, wodurch es nicht zu Effizienzverlusten oder Funktionsstörungen durch in den Pumpenkopf gesaugtes Wasser kommt. Die Vakuumpumpenserie Microsart™ Maxi-Vac und Microsart™ mini.vac bietet modernste Technologie für den täglichen Einsatz im mikrobiologischen Laborumfeld. Diese Elektropumpen mit Neopren-Membran sind ölfrei, wartungsfrei und erzeugen einen geringen Geräuschpegel. Das von diesen Pumpen erzeugte Vakuum kann kontrolliert und leicht an Ihre Anforderungen angepasst werden. So konzentrieren sich empfindliche Zellen (z. B. Bakterien) unter besseren Bedingungen an der Oberfläche des Membranfilters, was zu verringerter Zellmortalität, höheren Rückgewinnungsraten und kürzeren Inkubationszeiten führt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 13 mbar
Elektrische Anforderungen 220 V / 50 Hz
Abmessungen (L x B x H) 338 x 250 x 225 mm (13,3 x 9,8 x 8,9 in.)
Tiefe (metrisch) 22,5 cm
Wirkleistung 120 w
Gewicht (angloamerikanisch) 21,6 lb.
Gewicht (metrisch) 9,8 kg
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Flussrate 26 l/min
Zur Verwendung mit Combisart
Frequenz 50 Hz
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 8,9 in.
Gesamthöhe (metrisch) 25 cm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 13.3 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 338 mm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 13,3 in.
Gesamtbreite (metrisch) 250 mm
Pumpentyp Vakuumpumpe
Anwendungen Mehrere Filtrationsläufe mit Mehrzweigverteilern für die mikrobielle Zählung
Spannung 220 V