Learn More
Sartorius Herkömmliche Vakuumpumpen
Diese Pumpen mit Neopren-Membran haben einen niedrigen Geräuschpegel, sind ölfrei und wartungsfrei und erzeugen ein zuverlässiges Vakuum.
1720.00 € - 2365.00 €
Spezifikation
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Zur Verwendung mit Combisart
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Tiefe (metrisch) Abmessungen (L x B x H) Elektrische Anforderungen Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Tiefe (metrisch) Abmessungen (L x B x H) Elektrische Anforderungen Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16383066
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
16612
22,5 cm 338 x 250 x 225 mm (13,3 x 9,8 x 8,9 in.) 220 V / 50 Hz 9,8 kg
2365.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10654911
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
16692
18.7 cm 203 x 145 x 187 Zoll (8 x 5.7 x 7.4 mm) 220 V, 50 Hz 4.5 kg
1975.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15922540
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
16615
22.5 cm 338 x 250 x 225 in. (13.3 x 9.8 x 8.9 mm) 110 V, 60 Hz 9.8 kg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15972540
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
16695
18,7 cm 18,7 x 20,3 x 14,5 cm (7,3 x 8 x 5,7 in.) 110 V / 60 Hz 4,5 kg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Die Microsart™ e.jet Laborvakuumpumpe wurde entwickelt, um ein ausreichendes Vakuum für die Filtration zu erzeugen und ermöglicht im Gegensatz zu herkömmlichen Vakuumpumpen die gleichzeitige Entsorgung der ausgefilterten Flüssigkeit. Die Microsart™ e.jet Transferpumpe eignet sich ideal für die Probenfiltration in der Mikrobiologie. Sie erzielt einen Transmembrandruck unter 700 mbar gemäß ISO 8199 (Wasserqualität – Allgemeine Leitlinien zur Zählung von Mikroorganismen nach Kultur). Konstante Durchflussraten und ein definiertes maximales Vakuum garantieren eine gleichmäßige und zuverlässige Filtration. Microsart™ e.jet Transfer Pump greatly reduces operating complexity and is an ideal accessory for 3-branch and 1-branch manifolds.
Microsart™ e.jet ist zum Pumpen von sowohl Gas als auch Flüssigkeiten ausgelegt. Da bedeutet mehr Effizienz und weniger Fehlfunktionen aufgrund von eindrigendem Wasser im Pumpenkopf. Die Vakuumpumpenserien Microsart™ maxi.vac und Microsart™ mini.vac bieten modernste Technologie für den täglichen Einsatz im mikrobiologischen Labor. Diese Elektropumpen mit Neopren-Membran sind ölfrei, wartungsfrei und erzeugen einen geringen Geräuschpegel. Das von diesen Pumpen erzeugte Vakuum kann kontrolliert und leicht an Ihre Anforderungen angepasst werden. So konzentrieren sich empfindliche Zellen (z. B. Bakterien) unter besseren Bedingungen an der Oberfläche des Membranfilters, was zu verringerter Zellmortalität, höheren Rückgewinnungsraten und kürzeren Inkubationszeiten führt.
Spezifikation
Spezifikation
104 °F
40 °C
Combisart