Learn More
Sartorius Tygon Schläuche für Vivaflow™ Modelle
Für Vivaflow 50, 200
Marke: Sartorius VFA004
67.42 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beinhaltet: Mit Luer-Anschlüssen
Beschreibung
- Länge: 3 m (9.8 ft.)
- 14-558-324: 4.8 x 2.6 mm
- 14-558-325: 3.2 x 1.6 mm
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
9.8 ft. | |
Vivaflow™ 50 und 200 | |
Luer-Anschluss |
PVC | |
3 m | |
16 |