Beschreibung
- Für die Konzentration von Proben bis zu 98 ml
- Kann entweder in einer Zentrifuge oder zur Druckfiltration verwendet werden
- Verbindet die einfache Handhabung von Zentrifugen mit der Flexibilität und Steuerbarkeit von Ultrafiltrationszellen unter Druck
- Anwenderfreundlich
- Erfordert keine Schlauchverbindungen oder Rührwerke
- Kann an die Geräteverfügbarkeit oder an spezifische Anwenderpräferenzen angepasst werden
- Die Einheiten können ganz bequem in einer Großraumzentrifuge mit Trägern für 250 ml-Flaschen zentrifugiert werden
- Für eine bessere Prozesssteuerung kann der Gasdruck mit sanftem Orbitalschütteln kombiniert werden
- Für höchste Anwenderfreundlichkeit bei minimalen Anforderungen an die Ausstattung wird das Gerät unter Druck gesetzt und dann auf dem Arbeitstisch oder im Kühlschrank stehen gelassen
- Der Konzentrator verfügt über eine senkrechte Membran, die Verschmutzungen minimiert, während der integrierter Totstopp mit 350 μL verhindert die Konzentration bis zur Trockenheit.
Eigenschaften:
- Anwenderfreundlich
- High-Flux-Membran aus PES
- Vertikale Doppelmembran für ultraschnelle Aufkonzentration
- Hohe Retentatrückgewinnung (90 %)
- Für mehr Flexibilität im Gesamtprozess
- Kompatibel mit Ausschwingrotoren
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Filtertyp | Ultrafiltration |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifuge |
| Material (Membran) | PES |
| MWCO | 10 kDa |
| Probenvolumen | 0,5 bis 2,5 ml |
| Sterilität | Unsteril |
| Max. Kraft | 5 bar |
| Menge | 2 Packungen |
| Typ | Zentrifugal-Konzentrator |
| Mehr anzeigen |