Learn More
Sartorius Vivaclear Minio 0.8 PES (VE=100 st.)
Artikelnummer. 10783307 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0.8μm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10783307 0.8μm 100 Stück
1 options
Artikelnummer. 10783307
Marke: Sartorius VK01P042
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
500 bis 100 μl für schnelle und zuverlässige Klärung/Filtration.
Vivaclear Zentrifugalfilter sind Einweg-Mikrofiltrationseinheiten für die schnelle und zuverlässige Klärung/Filtration biologischer Proben im Bereich von 100 bis 500 μl. Vivaclear Einheiten verfügen über eine PES-Membran mit hohem Durchfluss und einer Porengröße von 0.8 μm und können in Festwinkelrotoren verwendet werden, die 2.2 ml-Zentrifugenröhrchen aufnehmen. Standardanwendungen sind die Probenaufklärung vor dem Laden auf Spin-Säulen für Vivapure Proteinaufreinigung, Partikelentfernung, Plasma- oder Serumfiltration sowie die Entfernung von Zellen oder Zellschutt aus Zelllysaten oder Zellüberständen.
  • 0.8 mm-PES-Membran mit hohem Durchfluss
  • Wird in Festwinkelrotoren verwendet
  • Geringes Aufnahmevolumen
  • Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Ja
Filtertyp Ultrafiltration
Zur Verwendung mit (Geräte) Centrifuge
Material (Membran) PES
Porengröße 0.8μm
Probenvolumen 0.1 to 0.5 mL
Sterilität Non-sterile
Menge 100/Pckg.
Volumen (metrisch) 0.5 mL