Learn More
Sartorius Vivacon™ 2 DNA-Konzentrator
Zentrifugeneinheiten für schnelle DNA-Konzentration und Pufferaustausch von 2 ml-Proben
Marke:  Sartorius VN02H31
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11744905
  • 142.00 € / 25 Stück
Verfügbar ab
07-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Vivacon 2 sind Zentrifugationsgeräte für die Aufkonzentrierung und den Pufferaustausch von DNA-Proben bis zu 2 ml. Um bei stark verdünnten Proben, z. B. forensischem Probenmaterial, optimale Ergebnisse zu erzielen, ist Vivacon 2 mit der patentierten Hydrosart™ Regenerierten Cellulosemembran ausgestattet. Diese verfügt über extrem niedrige unspezifische Bindungseigenschaften und garantiert einen hohen Durchfluss. Hohe Rückgewinnung und exzellente Reproduzierbarkeit werden ergänzt durch die anwendungsfreundliche Graduierung auf jeder einzelnen Einheit und dem aufgedruckten MWCO. Vivacon 2 verfügt über eine horizontal ausgerichtete Membran, die sich optimal sowohl für DNA-Fraktionierungsanwendungen (Primer-Entfernung) als auch für Protein-Fraktionierungsanwendungen (Peptid-Entfernung) eignet. Die Möglichkeit einer umgekehrten Zentrifugation verspricht eine vollständige Wiedergewinnung des Konzentrats in einem zweiten Schritt und ist besonders wichtig beim Arbeiten mit sehr stark verdünnten Proben.
  • Einfache Anwendung in Festwinkelrotoren
  • Geringbindendes Material
  • Möglichkeit zur umgekehrten Zentrifugation
  • Auf dem Gerät aufgedruckte Graduierung und MWCO
  • Vollständige und hochgradig reproduzierbare Konzentratrückgewinnung
Spezifikation
Spezifikation
45min
12.5 x 1.6 cm (4.92 x 0.62 in)
DNA-Konzentration, Entsalzung, Pufferaustausch, Fraktionierung
4.92 Zoll
12.5 cm
2500 x g
300 bp
Vivacon™ 2 DNA-Konzentrator
0.62 Zoll
Schaft aus Polycarbonat, Filtratgefäß aus Polypropylen, Backspin-Fläschchen aus Polypropylen, Konzentratorabdeckung aus Polypropylen, Hydrosart™ Membran, O-Ring aus Silikon
50 ng/ml
0,95cm2
4.52 Zoll
11.5 cm
50000 MWCO
25er-Packung
DNA, Peptid
10 μl
1.6 cm
2 ml