Beschreibung
Vivapure™ LentiSELECT 1000 ist ein pumpenbetriebenes Kit zur Reinigung von VSV-G-pseudotypisierten Lentiviren. Das schnelle 6-Stunden-Protokoll führt zu einer Gewinnung von 4-5 x 10 9 infektiösen Partikeln pro ml (Gesamtvolumen 2 ml) aus 1000 ml Zellkulturüberstand.
Dieses Kit wird von einer Laborpumpe betrieben und enthält alle erforderlichen Puffer und Ultrafiltrationsgeräte für optimalen Komfort. Die herkömmliche, zeitaufwändige Ultrazentrifugationsmethode wird durch diese schnelle und einfache Methode ersetzt. Vivapure LentiSELECT 1000 Kit.
Typischerweise liefert eine mit dieser Methode gereinigte 1000-ml-Zellkultur eines normal ertragreichen Vektors bis zu 4-5 x 10⁹ infektiöse Partikel in 1 ml (Gesamtvolumen 2 ml).
- Schnell
- Nicht toxisch
- Höhere Reinheit als beim Pelletieren mit Ultrazentrifugation
- Praktisch
- Kosteneffektiv
Spezifikation
Spezifikation
| Probengröße | 1.000 ml Lentivirus-Überstände |
| Aufreinigungsziel | 40 bis 1000 ml Zellkulturen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | VSV-G-pseudotypisierte lentivirale Vektoren |