Learn More
Sartorius™ Vivaspin™ 2 Zentrifugalkonzentratoren: Cellulosetriacetate (CTA) Membrane
ohne Angabe
Marke: Sartorius™ VS02X1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Vivaspin Konzentratoren sind Einweggeräte zur Ultrafiltration für die Aufkonzentration biologischer Proben. Vivaspin 2 ist für den Einsatz mit Proben von 500 μl bis 4 ml konzipiert und kann mit Ausschwing- oder Festwinkelrotoren verwendet werden, die 15 ml-Zentrifugenröhrchen aufnehmen können. Vivaspins patentiertes vertikales Membrandesign und die Dünnkanalfiltrationskammer (US 5,647,990) minimieren die Membranverschmutzung und sorgen für sehr schnelle Aufkonzentrationen auch bei partikelbeladenen Lösungen. Vivaspin 2 kombiniert die Geschwindigkeit von Vivaspin-Produkten mit einer geringen inneren Ober- und Membranfläche, um eine bessere Rückgewinnung aus sehr verdünnten Lösungen zu erreichen. Vivaspin 2 sorgt für mehr Flexibilität bei der Prozessoptimierung. Mit Vivaspin 2 kann man das Konzentrat direkt aus der Deadstop-Tasche im Boden des Konzentrators pipettieren oder es in die Rückgewinnungskappe zurückführen, die dann für die Lagerung verschlossen werden kann; beide Methoden führen zu einer nahezu vollständigen Konzentratrückgewinnung.
- Hohe Retentatrückgewinnung von >90 %
- Vertikales Membrandesign für ultraschnelle Aufkonzentrationen
- Universale Rotorkompatibilität
- Sichere Probenkonzentration durch Deadstop-Volumen
- Bequeme Konzentratrückgewinnung mit der Pipette
- Optionale Zentrifugationsumkehr zur Konzentratrückgewinnung
- Volumengraduierungen für einfache Ablesungen und Kontrollen
Spezifikation
Ja | |
3 ml-Ausschwingrotor oder 2 ml-Festwinkelrotor | |
20.000 Da | |
Non-sterile | |
Centrifugal Concentrator | |
126 mm |
Membrane Filter | |
Zellulose-Triacetat | |
3 mL | |
25/Pckg. | |
5 in. |