Learn More
Sartorius™ Vivaspin™ 2 Zentrifugalkonzentratoren: Cellulosetriacetate (CTA) Membrane
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10101331 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
20 kDa
5 kDa
Menge:
100/Pckg.
25/Pckg.
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Artikelnummer. MWCO Menge unitSize
10101331 20 kDa 100/Pckg. 100 Stück
10190991 5 kDa 25/Pckg. 25 Stück
10140611 5 kDa 100/Pckg. 100 Stück
11785785 10 kDa 25/Pckg. 25 Stück
10448552 10 kDa 100/Pckg. 100 Stück
11795785 20 kDa 25/Pckg. 25 Stück
6 options
Artikelnummer. 10101331
Marke: Sartorius™ VS02X2
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ohne Angabe
Vivaspin Konzentratoren sind Einweggeräte zur Ultrafiltration für die Aufkonzentration biologischer Proben. Vivaspin 2 ist für den Einsatz mit Proben von 500 μl bis 4 ml konzipiert und kann mit Ausschwing- oder Festwinkelrotoren verwendet werden, die 15 ml-Zentrifugenröhrchen aufnehmen können. Vivaspins patentiertes vertikales Membrandesign und die Dünnkanalfiltrationskammer (US 5,647,990) minimieren die Membranverschmutzung und sorgen für sehr schnelle Aufkonzentrationen auch bei partikelbeladenen Lösungen. Vivaspin 2 kombiniert die Geschwindigkeit von Vivaspin-Produkten mit einer geringen inneren Ober- und Membranfläche, um eine bessere Rückgewinnung aus sehr verdünnten Lösungen zu erreichen. Vivaspin 2 sorgt für mehr Flexibilität bei der Prozessoptimierung. Mit Vivaspin 2 kann man das Konzentrat direkt aus der Deadstop-Tasche im Boden des Konzentrators pipettieren oder es in die Rückgewinnungskappe zurückführen, die dann für die Lagerung verschlossen werden kann; beide Methoden führen zu einer nahezu vollständigen Konzentratrückgewinnung.
  • Hohe Retentatrückgewinnung von >90 %
  • Vertikales Membrandesign für ultraschnelle Aufkonzentrationen
  • Universale Rotorkompatibilität
  • Sichere Probenkonzentration durch Deadstop-Volumen
  • Bequeme Konzentratrückgewinnung mit der Pipette
  • Optionale Zentrifugationsumkehr zur Konzentratrückgewinnung
  • Volumengraduierungen für einfache Ablesungen und Kontrollen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Ja
Filtertyp Membranfilter
Zur Verwendung mit (Geräte) Ausschwingrotor (3 ml), Festwinkelrotor (2 ml)
Material (Membran) Zellulose-Triacetat
MWCO 20 kDa
Probenvolumen 2 mL
Sterilität Unsteril
Menge 100/Pckg.
Typ Zentrifugal-Konzentrator
Volumen (metrisch) 3 mL
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Länge (metrisch) 126 mm