Learn More
Sartorius Vivaspin™ 2 Zentrifugalkonzentratoren: Cellulosetriacetate (CTA) Membrane
ohne Angabe
Marke:  Sartorius VS02V1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.44000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11785785
  • 232.00 € / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Vivaspin Konzentratoren sind Einweggeräte zur Ultrafiltration für die Aufkonzentration biologischer Proben. Vivaspin 2 ist für den Einsatz mit Proben von 500 μl bis 4 ml konzipiert und kann mit Ausschwing- oder Festwinkelrotoren verwendet werden, die 15 ml-Zentrifugenröhrchen aufnehmen können. Vivaspins patentiertes vertikales Membrandesign und die Dünnkanalfiltrationskammer (US 5,647,990) minimieren die Membranverschmutzung und sorgen für sehr schnelle Aufkonzentrationen auch bei partikelbeladenen Lösungen. Vivaspin 2 kombiniert die Geschwindigkeit von Vivaspin-Produkten mit einer geringen inneren Ober- und Membranfläche, um eine bessere Rückgewinnung aus sehr verdünnten Lösungen zu erreichen. Vivaspin 2 sorgt für mehr Flexibilität bei der Prozessoptimierung. Mit Vivaspin 2 kann man das Konzentrat direkt aus der Deadstop-Tasche im Boden des Konzentrators pipettieren oder es in die Rückgewinnungskappe zurückführen, die dann für die Lagerung verschlossen werden kann; beide Methoden führen zu einer nahezu vollständigen Konzentratrückgewinnung.
  • Hohe Retentatrückgewinnung von >90 %
  • Vertikales Membrandesign für ultraschnelle Aufkonzentrationen
  • Universale Rotorkompatibilität
  • Sichere Probenkonzentration durch Deadstop-Volumen
  • Bequeme Konzentratrückgewinnung mit der Pipette
  • Optionale Zentrifugationsumkehr zur Konzentratrückgewinnung
  • Volumengraduierungen für einfache Ablesungen und Kontrollen
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Zellulose-Triacetat
25/Pckg.
3 ml-Ausschwingrotor oder 2 ml-Festwinkelrotor
10.000 Da
126 mm