Learn More
Sartorius Vivaspin™ 6 Zentrifugalkonzentratoren
Schnelle Probenkonzentration und hohe Probenrückgewinnung. Sartorius Vivaspin™ 6 Zentrifugalkonzentratoren sind die einzigen Geräte ihrer Größe, die auch 6 ml-Proben verarbeiten können. Sie sind mit vertikaler Doppelmembrankonstruktion und integrierten Deadstop-Taschen ausgestattet. Erhältlich mit PES-Membranen mit verschiedensten Molekulargewichtgrenzwerten.
Marke:  Sartorius VS0651
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11741826
  • 216.00 € / 25 Stück
Verfügbar ab
05-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Entwickelt, um mehr Volumenflexibilität und Leistung zu bieten
  • Kompaktröhrchen können ein beeindruckendes Anfangsvolumen von 6 ml verarbeiten
  • Optimal geeignet für die Konzentration von Antikörper-, Protein-, Nanopartikel- und Virusproben
  • Universelle Rotorkompatibilität:
    • Verwendung entweder in Ausschwing- oder Festwinkelrotoren, die Standardteströhrchen für 15 ml mit konischem Boden aufnehmen
Schnelle, sichere und einfache Konzentration
  • Premium-PES-Membranen mit hohem Durchsatz
  • Doppelte, vertikale Membrankonstruktion führt zu beispielloser Filtrationsgeschwindigkeit und über 100-facher Konzentration
  • Der feste Anschlag verhindert eine Konzentration bis zur Trockenheit für eine sichere Probenkonzentration
  • Nahezu vollständige Konzentratrückgewinnung von über 90 %
  • Verbleibendes Volumen kann mit den gedruckten Graduierungen auf dem klaren Gehäuse problemlos abgelesen werden
  • Fester Anschlag vereinfacht ferner die direkte Rückgewinnung per Pipette aus dem Endkonzentrat
Spezifikation
Spezifikation
2.58 cm2
122 mm
25/Pckg.
6mL
Polycarbonat
300,000 d
Polyethersulfon