Learn More
Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 Zentrifugalkonzentratoren
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12653465 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Menge:
12/Pckg.
48/Pckg.
Packungsgröße:
12 Stück
48 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Menge unitSize
12653465 5 kDa 48/Pckg. -
12644863 3 kDa 12/Pckg. 12 Stück
12684863 100 kDa 12/Pckg. 12 Stück
12643465 5 kDa 12/Pckg. 12 Stück
12664863 50 kDa 12/Pckg. 12 Stück
12663465 10 kDa 12/Pckg. 12 Stück
16696752 10 kDa 12/Pckg. 12 Stück
12683465 30 kDa 12/Pckg. 12 Stück
16616762 10 kDa 48/Pckg. 48 Stück
12693465 30 kDa 48/Pckg. 48 Stück
12694863 100 kDa 48/Pckg. 48 Stück
12674863 50 kDa 48/Pckg. 48 Stück
12654863 3 kDa 48/Pckg. 48 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 12653465 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. VS15T12
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Die Doppelmembrankonstruktion mit hohem Durchfluss im schlanken Design gewährleistet eine herausragende Leistung. Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 Zentrifugalkonzentratoren bestechen durch ihre ultraschnelle Konzentration sowie eine praktisch vollständige Rückgewinnung des Konzentrats. In verschiedenen MWCO-Stufen und als 12er-Packungen oder als praktische 48er-Kisten lieferbar.
Kombiniert Doppelmembranen mit hohem Durchfluss mit einem schlanken Innendesign für überragende Leistung.Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 Zentrifugalkonzentratoren liefern ultraschnelle Konzentration und nahezu vollständige Konzentrat-Rückgewinnung.Erhältlich in einer Reihe von MWCO in 12-er Packungen oder praktischen 48-er Packungen.
Zwei vertikale Membranen und ein schlankes Innendesign für ultraschnelle Konzentration
  • In einem einzigen Zentrifugationsvorgang können 15 ml Lösungen innerhalb von 10-30 Minuten bis zu 150-fach konzentriert werden.
  • Große PES-Membranen mit hohem Fluss verfügen über eine extrem geringe Proteinbindung und geringe extrahierbare Substanzen
  • Der hohe, konstante Filtrationsdruck ermöglicht einen optimalen Crossflow, um die Verschmutzung der Membran zu minimieren
Entwickelt für maximalen Komfort, Sicherheit und Probenrückgewinnung
  • Die gewinkelte, pipettenfreundliche Tasche ermöglicht eine einfache Retentat-Rückgewinnung von mehr als 95 %
  • Eliminiert das Risiko der Probenfiltration bis zur Trockenheit
  • Stabiles, inertes Polystyrolgehäuse mit hoher chemischer Beständigkeit (pH 1-14).
  • UV-Fugentechnologie für einen nahtlosen Übergang zwischen Membran und Gehäuse
  • Volumenmarkierung zur einfachen Überwachung des Konzentratvolumens und μdes 100-l-Stoppvolumens
Universelle Kompatibilität für Rotoren, die 50 ml-Röhrchen mit konischem Boden aufnehmen
  • Verarbeitet Probenvolumen bis zu 15 ml in Ausschwingrotoren (11 ml in Festwinkelrotoren)
  • Entwickelt für Rotoren, die konische Falcon 50 ml-Röhrchen aufnehmen:
    • Beckman Allegra 25R mit TS-5.1-500 Schwenkrotor, BUC 5 Schaufeln, Adaptern
    • Beckman TA-10.250 25 °Festwinkelrotor mit 356966 Adaptern
    • Multifuge 3 SR mit Rotor 75006445, Schaufeln 75006441, Adaptern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp Ultrafiltration
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge
Material (Membran) PES
MWCO 5 kDa
Probenvolumen 15 mL
Sterilität Unsteril
Filtrationsbereich 7,2 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen mit Konzentration, Entsalzung oder Pufferaustausch
Gehäusematerial Polystyrol
Max. Kraft 4.000 × g
Menge 48/Pckg.
Typ Zentrifugal-Konzentrator
Volumen (metrisch) 11 ml (Festwinkelrotor), 15 ml (Ausschwingrotor)
Länge (metrisch) 11,8 cm
Breite (metrisch) 27 mm