Learn More
Fisherbrand™ Saturn Magnetrührstäbe
Mit effizienter Drehbewegung, um Pulver ohne Stocken zu rühren
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- FDA-konforme PTFE-Beschichtung
- Eine große Kugel in der Mitte des Stabs hebt die Enden beim Drehen an und verringert die Kontaktfläche, so dass sich der Stab mit verringertem Widerstand drehen kann, ähnlich wie ein Mittelring
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
- Für den Einsatz in runden oder flachen Behältern
Spezifikation
Ja | |
Sphärisches Zentrum mit geraden, zylindrischen Flügeln | |
40 mm | |
Je |
FDA | |
Gefäße mit flachem oder rundem Boden | |
Magnet | |
Sphärisch, Zylindrisch |