Learn More
Tocris Bioscience™ SB 242084
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001369
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30001369 10 mg 10 Milligramm
18094922 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001369 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 2901/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selective 5-HT2C antagonist; brain penetrant
5-HT2C receptor antagonist that displays 158- and 100-fold selectivity over 5-HT2A and 5-HT2B receptors respectively. Also displays selectivity over a range of other 5-HT, dopamine and adrenergic receptors. Brain penetrant; exerts anxiolytic-like activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1215566-78-1
Summenformel C21H21Cl3N4O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SB 242084
Menge 10 mg
Formelmasse 467.78
Reinheit >99%
Molekulargewicht 467.775