Learn More
Tocris Bioscience™ SB 265610
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001412
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30001412 1 mg 1 Milligramm
18044432 10 mg 10 Milligramm
18094512 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30001412 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 2724/1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent CXCR2 antagonist
Potent CXCR2 antagonist that inhibits CINC-1-mediated but not C5a-mediated Ca2+ mobilization (IC50 values are 3.4 and 6800 nM respectively). Inhibits CINC-induced chemotaxis and attenuates neutrophil accumulation in inflammatory lung injury in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 211096-49-0
Summenformel C14H9BrN6O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SB 265610
Menge 1 mg
Formelmasse 357.16
Reinheit >98%
Molekulargewicht 357.171