missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SB 505124, Tocris Bioscience™

Selective inhibitor of TGF-βRI, ALK4 and ALK7

Marke:  RD Systems (Bio-Techne) 3263/50

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00050kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13412684

  • 1362.69 € / 50 Milligramm

Voraussichtlicher Liefertermin 22-10-2019

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Selective inhibitor of transforming growth factor-β type I receptor (ALK5), ALK4 and ALK7 (IC50 values are 47 and 129 nM for ALK5 and ALK4 respectively). Selectively inhibits signaling from TGF-β and activin; does not inhibit other ALK family members.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

694433-59-5
335.407
2-4-benzo d 1,3 dioxol-5-yl-2-tert-butyl-1h-imidazol-5-yl-6-methylpyridine, 2-4-1,3-benzodioxol-5-yl-2-tert-butyl-1h-imidazol-5-yl-6-methylpyridine, 2-4-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-tert-butyl-1h-imidazol-5-yl-6-methylpyridine, 2-5-1,3-benzodioxol-5-yl-2-1,1-dimethylethyl-1h-imidazol-4-yl-6-methylpyridine, 2-5-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-tert-butyl-3h-imidazol-4-yl-6-methylpyridine, d0q5uh, 2-5-benzo d 1,3 dioxol-5-yl-2-tert-butyl-1h-imidazol-4-yl-6-methylpyridine, 2-5-benzo 1,3 dioxol-5-yl-2-tert-butyl-3h-imidazol-4-yl-6-methylpyridine, 2-4-1,3-benzodioxol-5-yl-2-1,1-dimethylethyl-1h-imidazol-5-yl-6-methyl-pyridin
2-[4-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-tert-butyl-1H-imidazol-5-yl]-6-methylpyridine
C20H21N3O2
WGZOTBUYUFBEPZ-UHFFFAOYSA-N
9858940
CC1=CC=CC(=N1)C2=C(N=C(N2)C(C)(C)C)C3=CC4=C(C=C3)OCO4

Spezifikation

50mg
694433-59-5
2-4-benzo d 1,3 dioxol-5-yl-2-tert-butyl-1h-imidazol-5-yl-6-methylpyridine, 2-4-1,3-benzodioxol-5-yl-2-tert-butyl-1h-imidazol-5-yl-6-methylpyridine, 2-4-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-tert-butyl-1h-imidazol-5-yl-6-methylpyridine, 2-5-1,3-benzodioxol-5-yl-2-1,1-dimethylethyl-1h-imidazol-4-yl-6-methylpyridine, 2-5-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-tert-butyl-3h-imidazol-4-yl-6-methylpyridine, d0q5uh, 2-5-benzo d 1,3 dioxol-5-yl-2-tert-butyl-1h-imidazol-4-yl-6-methylpyridine, 2-5-benzo 1,3 dioxol-5-yl-2-tert-butyl-3h-imidazol-4-yl-6-methylpyridine, 2-4-1,3-benzodioxol-5-yl-2-1,1-dimethylethyl-1h-imidazol-5-yl-6-methyl-pyridin
CC1=CC=CC(=N1)C2=C(N=C(N2)C(C)(C)C)C3=CC4=C(C=C3)OCO4
335.407
335.4
SB 505124
C20H21N3O2
WGZOTBUYUFBEPZ-UHFFFAOYSA-N
2-[4-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-tert-butyl-1H-imidazol-5-yl]-6-methylpyridine
9858940
>98%
Videos
Dokumentation