missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ SB 505124
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18772734
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18772734 50 mg 50 Milligramm
18702584 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18772734 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 3263/50

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Selective inhibitor of TGF-βRI, ALK4 and ALK7

Selective inhibitor of transforming growth factor-β type I receptor (ALK5), ALK4 and ALK7 (IC50 values are 47 and 129 nM for ALK5 and ALK4 respectively). Selectively inhibits signaling from TGF-β and activin; does not inhibit other ALK family members.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 694433-59-5
Summenformel C20H21N3O2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material SB 505124
Menge 50 mg
Formelmasse 335.4
Reinheit >98%
Molekulargewicht 335.407
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.