missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SB 699551, Tocris Bioscience™

Selective 5-ht5a antagonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 318850

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13412574

  • 1061.07 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 27-06-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Selective 5-ht 5a receptor antagonist (pK i values are 8.3, < 6.0, < 6.0, < 6.0, < 5.5 and < 5.5 for 5-ht 5a 5-HT 1B/D 5-HT 2A 5-HT 2C 5-HT 1A and 5-HT 7 receptors respectively).
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

864741-95-7
584.67
n-2-dimethylamino ethyl-n-4'-2-phenylethyl amino methyl 1,1'-biphenyl-4-yl methyl cyclopentanepropanamide dihydrochloride, sb 699551 dihydrochloride, 3-cyclopentyl-n-2-dimethylamino ethyl-n-4'-2-phenylethyl amino methyl-1,1'-biphenyl-4-yl methyl propanamide dihydrochloride, n-2-dimethylamino ethyl-n-4'-2-phenylethyl amino methyl 1,1'-biphenyl-4-yl me thyl cyclopentanepropanamide dihydrochloride
3-cyclopentyl-N-[2-(dimethylamino)ethyl]-N-[[4-[4-[(2-phenylethylamino)methyl]phenyl]phenyl]methyl]propanamide;dihydrochloride
C34H47Cl2N3O
QJMKBIHLMPTYTI-UHFFFAOYSA-N
11983346
CN(C)CCN(CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)CNCCC3=CC=CC=C3)C(=O)CCC4CCCC4.Cl.Cl

Spezifikation

SB 699551
864741-95-7
n-2-dimethylamino ethyl-n-4'-2-phenylethyl amino methyl 1,1'-biphenyl-4-yl methyl cyclopentanepropanamide dihydrochloride, sb 699551 dihydrochloride, 3-cyclopentyl-n-2-dimethylamino ethyl-n-4'-2-phenylethyl amino methyl-1,1'-biphenyl-4-yl methyl propanamide dihydrochloride, n-2-dimethylamino ethyl-n-4'-2-phenylethyl amino methyl 1,1'-biphenyl-4-yl me thyl cyclopentanepropanamide dihydrochloride
CN(C)CCN(CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)CNCCC3=CC=CC=C3)C(=O)CCC4CCCC4.Cl.Cl
584.67
584.66
50mg
C34H47Cl2N3O
QJMKBIHLMPTYTI-UHFFFAOYSA-N
3-cyclopentyl-N-[2-(dimethylamino)ethyl]-N-[[4-[4-[(2-phenylethylamino)methyl]phenyl]phenyl]methyl]propanamide;dihydrochloride
11983346
>99%
Videos