Learn More
Tocris Bioscience™ SB 772077B dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18094142
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18094142 10 mg 10 Milligramm
18075222 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18094142 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4118/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent Rho-kinase inhibitor; vasodilator
SB 772077B dihydrochloride is a potent Rho-kinase (ROCK) inhibitor (IC50 value of approximately 5.6 nM at recombinant human ROCK1 and 2). Decreases pulmonary and systemic arterial blood pressures and increases cardiac output. Exhibits vasodilator activity that is more potent than Y-27632 (Cat. No 1254) or Fasudil (Cat. No. 0541).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 607373-46-6
Summenformel C15H20Cl2N8O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SB 772077B dihydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 415.28
Reinheit >99%
Molekulargewicht 415.279