missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nickel Electro™ PERFORATED CLIP TRAY

Das Nickel Electro™ perforierte Plattformtablett aus Edelstahl bietet eine Plattform für Zubehör wie Kolbenklammern und Reagenzglasgestelle.

Marke:  Nickel Electro™ SBF01804

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg

Artikelnummer. 11726597

  • 224.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Das Tablett kann die folgende Anzahl an Kolbenklemmensets aufnehmen:

  • 39 x 25 ml Clips
  • 32 x 50 ml Clips
  • 18 x 100 ml Clips
  • 12 x 250 ml Clips
  • 8 x 500 ml Clips
  • 5 x 1000 ml Clips
  • 2 x 2000 ml Clips
Spezifikation

Spezifikation

Perforierte Plattform
376 x 276 mm
NE5-28 Schüttelbäder
Edelstahl
376 mm
3 Jahre
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote