Learn More
Invitrogen™ SBF2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17909632
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17909632 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17909632 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5144233
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
SBF2 Polyclonal Antibody for ICC/IF, IHC (P), ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen SBF2
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 4 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.03% Proclin 300; pH 7.4
Gen SBF2
Gen-Zugriffsnummer Q86WG5
Gen-Alias CMT4B2; DENN/MADD domain containing 7B; DENND7B; Inactive phosphatidylinositol 3-phosphatase 13; KIAA1766; MTMR13; myotubularin-related protein 13; SBF2; SET binding factor 2; SET-binding factor 2
Gensymbole SBF2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Human Myotubularin-related protein 13 protein (1585-1813AA).
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 81846
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C or -80°C if preferred
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG