Learn More
SC 26196, Tocris Bioscience™
Selective Δ6 desaturase inhibitor
Marke:  Tocris (Bio-Techne) 418910
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge. 10mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13414314
  • 224.41 € / 10 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 22-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Selective Δ6 desaturase inhibitor (IC50 = 0.2μM in vitro). Displays selectivity over Δ5 and Δ9 desaturases (IC50 values are >200μM in vitro). Exhibits anti-inflammatory properties in a mouse edema model. Eliminates CSCs from ovarian cancer cell lines and inhibits sphere formation in vitro.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
218136-59-5
423.564
α, α-Diphenyl-4-[(3-pyridinylmethylene)amino]-1-piperazinepentanenitrile
2,2-diphenyl-5-[4-(pyridin-3-ylmethylideneamino)piperazin-1-yl]pentanenitrile
C27H29N5
QFYKXKMYVYOUNJ-UHFFFAOYSA-N
71752132
C1CN(CCN1CCCC(C#N)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)N=CC4=CN=CC=C4
Spezifikation
SC 26196
218136-59-5
α, α-Diphenyl-4-[(3-pyridinylmethylene)amino]-1-piperazinepentanenitrile
C1CN(CCN1CCCC(C#N)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)N=CC4=CN=CC=C4
423.564
423.55
10mg
C27H29N5
QFYKXKMYVYOUNJ-UHFFFAOYSA-N
2,2-diphenyl-5-[4-(pyridin-3-ylmethylideneamino)piperazin-1-yl]pentanenitrile
71752132
>98%
Videos