Learn More
SC 57461A, Tocris Bioscience™
Selective inhibitor of LTA4 hydrolase
Marke:  Tocris (Bio-Techne) 310710
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge. 10mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13412454
  • 182.28 € / 10 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 22-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Potent and selective inhibitor of LTA4 hydrolase. Does not inhibit other enzymes of the arachidonic acid cascade including COX-1, COX-2, LTC4 synthase and 5-lipoxygenase. Potently inhibits LTB4 production in whole blood (IC50 = 49 nM). Orally active.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
423169-68-0
363.882
sc-57461 hydrochloride, 3-methyl 3-4-phenylmethyl phenoxy propyl amino propanoic acid, 3-3-4-benzylphenoxy propyl methyl amino propanoic acid hydrochloride, n-methyl-n-3-4-phenylmethyl phenoxy propyl-beta-alanine, sc-57461a hplc, n-methyl-n-3-4-phenylmethyl phenoxy propyl, a-alanine hydrochloride, n-methyl-n-3-4-phenylmethyl phenoxy propyl beta-alanine hydrochloride, n-methyl-n-3-4-phenylmethyl phenoxy propyl-?-alanine hydrochloride, n-methyl-n-3-4-phenylmethyl phenoxy propyl-
3-[3-(4-benzylphenoxy)propyl-methylamino]propanoic acid;hydrochloride
C20H26ClNO3
SBBJJLDNKNNWFJ-UHFFFAOYSA-N
9820433
CN(CCCOC1=CC=C(C=C1)CC2=CC=CC=C2)CCC(=O)O.Cl
Spezifikation
10mg
423169-68-0
sc-57461 hydrochloride, 3-methyl 3-4-phenylmethyl phenoxy propyl amino propanoic acid, 3-3-4-benzylphenoxy propyl methyl amino propanoic acid hydrochloride, n-methyl-n-3-4-phenylmethyl phenoxy propyl-beta-alanine, sc-57461a hplc, n-methyl-n-3-4-phenylmethyl phenoxy propyl, a-alanine hydrochloride, n-methyl-n-3-4-phenylmethyl phenoxy propyl beta-alanine hydrochloride, n-methyl-n-3-4-phenylmethyl phenoxy propyl-?-alanine hydrochloride, n-methyl-n-3-4-phenylmethyl phenoxy propyl-
CN(CCCOC1=CC=C(C=C1)CC2=CC=CC=C2)CCC(=O)O.Cl
363.882
363.88
SC 57461A
C20H26ClNO3
SBBJJLDNKNNWFJ-UHFFFAOYSA-N
3-[3-(4-benzylphenoxy)propyl-methylamino]propanoic acid;hydrochloride
9820433
>98%