missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SC 66, Tocris Bioscience™

Allosteric Akt inhibitor

Marke:  RD Systems (Bio-Techne) 4398/50

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00050kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13414694

  • 522.62 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 22-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Allosteric inhibitor of Akt; interferes with pleckstrin homology domain binding to PIP3 and facilitates Akt ubiquitination. Exhibits anticancer activity in vitro and in vivo.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

871361-88-5
276.339
2z,6e-2,6-bis pyridin-4-ylmethylidene cyclohexan-1-one
(2E,6E)-2,6-bis(pyridin-4-ylmethylidene)cyclohexan-1-one
C18H16N2O
CYVVJSKZRBZHAV-UNZYHPAISA-N
6018993
C1CC(=CC2=CC=NC=C2)C(=O)C(=CC3=CC=NC=C3)C1

Spezifikation

SC 66
871361-88-5
2z,6e-2,6-bis pyridin-4-ylmethylidene cyclohexan-1-one
C1CC(=CC2=CC=NC=C2)C(=O)C(=CC3=CC=NC=C3)C1
276.339
276.33
50mg
C18H16N2O
CYVVJSKZRBZHAV-UNZYHPAISA-N
(2E,6E)-2,6-bis(pyridin-4-ylmethylidene)cyclohexan-1-one
6018993
>98%
Videos