Learn More
Scandium(III)-oxid, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258729
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
12060-08-1
O3Sc2
137.91
MFCD00011223
HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N
discandium(3+) trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3]
12060-08-1
O3Sc2
137.91
MFCD00011223
HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N
discandium(3+) trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3]
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Scandium(III) oxide
Schmelzpunkt >1000.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.999%
Strukturformel SC2O3
Merck Index 10,8239
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 137.91
Reinheit (%) 99.999%
Güte Spurenmetallbasis