Learn More
Scandium-Feststoff in verschiedenen Formen, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
Verpackung:
Unter Argon
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Scandium |
Namenshinweis | pieces |
CAS | 7440-20-2 |
Aussehen | Silver gray foil |
Dichte | 2.989g/cm3 |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% (REO) |
Summenformel | Sc |
MDL-Nummer | MFCD00016323 |
Menge | 2 g |
Synonym | unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted |