missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCH 221510, Tocris Bioscience™

Potent and selective NOP agonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 324050

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13412634

  • 1061.07 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 27-06-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Potent and selective nociceptin opioid receptor (NOP) agonist (EC 50 values are 12, 693, 683 and 8071 nM, and K i values are 0.3, 65, 131 and 2854 nM at NOP, μ-, κ- and δ-opioid receptors respectively). Exhibits anxiolytic-like activity at doses that have no effect on overt behaviors such as locomotion in vivo. Orally active.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

322473-89-2
397.562
8-bis 2-methylphenyl methyl-3-phenyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, 8-dio-tolylmethyl-3-phenyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, 3-endo-8-bis 2-methylphenyl methyl-3-phenyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol
8-[bis(2-methylphenyl)methyl]-3-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
C28H31NO
LOSJNRBXNQTUNT-UHFFFAOYSA-N
9887077
CC1=CC=CC=C1C(C2=CC=CC=C2C)N3C4CCC3CC(C4)(C5=CC=CC=C5)O

Spezifikation

SCH 221510
322473-89-2
8-bis 2-methylphenyl methyl-3-phenyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, 8-dio-tolylmethyl-3-phenyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, 3-endo-8-bis 2-methylphenyl methyl-3-phenyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol
CC1=CC=CC=C1C(C2=CC=CC=C2C)N3C4CCC3CC(C4)(C5=CC=CC=C5)O
397.562
397.55
50mg
C28H31NO
LOSJNRBXNQTUNT-UHFFFAOYSA-N
8-[bis(2-methylphenyl)methyl]-3-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
9887077
>99%
Videos