missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCH 39166 hydrobromide, Tocris Bioscience™

High affinity D1-like antagonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 229950

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13410974

  • 1161.30 € / 50 Milligramm

Voraussichtlicher Liefertermin 29-10-2019

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

High affinity dopamine D1/D5 receptor antagonist; displays Ki values of 1.2, 2, 980, 5520, 80 and 731 nM for binding to D1, D5, D2, D4, 5-HT and α2a receptors, respectively.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1227675-51-5
394.737
(6aS-trans)-11-Chloro-6,6a,7,8,9,13b-hexahydro-7-methyl-5H-benzo[d]naphth[2,1-b]azepin-12-ol hydrobromide
11-chloro-7-methyl-5,6,6a,8,9,13b-hexahydronaphtho[1,2-a][3]benzazepin-12-ol;hydrobromide
C19H21BrClNO
GAUWIDFICGEZKR-UHFFFAOYSA-N
73324728
CN1CCC2=CC(=C(C=C2C3C1CCC4=CC=CC=C34)O)Cl.Br

Spezifikation

50mg
1227675-51-5
(6aS-trans)-11-Chloro-6,6a,7,8,9,13b-hexahydro-7-methyl-5H-benzo[d]naphth[2,1-b]azepin-12-ol hydrobromide
CN1CCC2=CC(=C(C=C2C3C1CCC4=CC=CC=C34)O)Cl.Br
394.737
394.73
SCH 39166 hydrobromide
C19H21BrClNO
GAUWIDFICGEZKR-UHFFFAOYSA-N
11-chloro-7-methyl-5,6,6a,8,9,13b-hexahydronaphtho[1,2-a][3]benzazepin-12-ol;hydrobromide
73324728
>99%
Videos
Dokumentation