Learn More
Kartell™ Schilling Burette
Beschreibung
Automatische Schilling-Büretten aus Kunststoff (gemäß DIN 12.700, Klasse B).Mit Drucktaste für tropfenweise Abgabe.PE-Reservoir mit stabilem PE-LD-Sockel
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | PMP, Polyethylen |
| Typ | Schilling Bürette |
| Class | Klasse B |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12700 |