Learn More
KARTELL Schilling Bürette
Artikelnummer. 10345862
Change view
Click to view available options
:
Schilling Bürette
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10345862 Schilling Bürette
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10345862 Lieferant KARTELL Lieferanten-Nr. 0198000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Der Schilling Die Burette verfügt über einen Druckknopf zur tropfenweisen Dosierung für präzise Messungen.
  • Automatischer Kunststoff Schilling Büretten (nach DIN 12.700, Klasse B).
  • Mit Druckknopf für die Zustellung bis zum Zielort.
  • PE-Reservoir mit stabilem PE-LD-Sockel
  • MATERIAL: PE/PMMA
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Kapazität (metrisch) 25 mL
Material Polyethylen, Acryl
Graduierungen 0.1 mL
Typ Schilling Bürette
Class Klasse B
Zertifizierung/Konformität DIN 12700