Learn More
GPE Scientific™ Schlenk-Kolben, zylindrisch mit Glashahn und -konus
Beschreibung
- Zylindrischer Kolben im Schlenk-Stil
- Mit Glashahn und -konus
- In verschiedenen Längen erhältlich
- Erhältlich mit verschiedenen Schliffgrößen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schlenk-Apparatur und Vakuumverteiler |
| Enthält | Glashahn und -konus |
| Produkttyp | Zylindrischer Schlenk-Kolben mit Hahn und Konus |
| Form | Zylinder |
| Schliffverbindung | Gelenkgröße: 19 |
| Bodenform | Zylindrisch |