Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Roxy M™ Mehrfachdispenserspitzen mit universeller Passform Nicht steril
Zuverlässige und präzise wiederholte Dispensierung von 1 bis 5000 μl
Marke: Bel-Art™ F37300-0001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Geeignet für die meisten Mehrfachdispenser, einschließlich Roxy M, Eppendorf™ Multipette™ 4780, Brand HandyStep™ S, Fisherbrand™ Mehrfachdispenser, Gilson Distriman™ und Scilogex™ StepMate Mehrfachdispenser
- Für viele elektronische Pipetten geeignet (digitale Anzeige wird nicht aktiviert)
- Erhältlich in 8 Größen mit Kapazitäten von 0.05 bis 50.0 ml, um wiederholt Volumen von 1 bis 5000 μl zu dispensieren
- Hergestellt in einer ISO 9001:2000-Anlage; aus reinem Polypropylen mit Innenkolben aus Polyethylen
- Adapter erforderlich für 25 ml- und 50 ml-Spitzen (Herst.- Nr. F37300-0050 wird mit Mehrfachdispenser geliefert und separat in einem 3er-Pack erhältlich)
- Jede Packung mit Spitzen ist mit einem Chargenstempel versehen, wird mit einer Konformitätsbescheinigung geliefert und enthält eine praktische Dosierkarte
Spezifikation
0.5 ml | |
Ja | |
Endotoxin-, RNase-, ATP- und DNA-frei | |
Ja | |
Polypropylen/Polyethylen |
Nicht steril | |
ISO 9001:2000 | |
Eppendorf™ Multipette™ 4780, Fisherbrand™ Mehrfachdispenser, Gilson™ Distriman™, Handystep™ S, Roxy M™, Gilson™ Distriman™ | |
SP Scienceware™ Roxy M™ |