Learn More
SCLY Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18390307 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18390307 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18390307 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP318463
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
SCLY Polyclonal antibody specifically detects SCLY in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen SCLY
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000 - 1:10000, Immunoprecipitation 20 ug/mg lysate
Zusammensetzung Tris-citrate/phosphate pH 7 -8.
Gen-Alias EC 4.4.1.16, SCLhSCL, selenocysteine lyase
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recognizes region between residues Between Between 395 and 445..
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51540
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG