Learn More
SCNN1D Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18257014 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18257014 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18257014 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP145221
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Goat Polyclonal Antibody
SCNN1D Polyclonal specifically detects SCNN1D in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen SCNN1D
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 2.5 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:16000
Zusammensetzung Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias Delta-ENaC, Delta-NaCH, DNACH, ENaCd, MGC149710, MGC149711, SCNED, sodium channel, nonvoltage-gated 1, delta, voltage-gated, type I, delta polypeptide
Gensymbole SCNN1D
Wirtsspezies Goat
Immunogen Peptide with sequence C-AGPQPLETLDT corresponding to C-Terminus according to NP_002969.2.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6339
Testspezifität This antibody is specific to the C-Terminus.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG