missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCOC Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18283182 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18283182 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18283182 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP172058

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

SCOC Polyclonal specifically detects SCOC in Human samples. It is validated for Western Blot, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SCOC
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.1 - 0.3 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:32000
Zusammensetzung Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_001146956.1
Gen-Alias HRIHFB2072, SCOCOshort coiled coil protein, short coiled-coil protein
Gensymbole SCOC
Wirtsspezies Goat
Immunogen Peptide with sequence C-HTLEDLSARVDAVKE corresponding to internal region (near C-Terminus) according to NP_001147135.1, NP_001147024.1, NP_115936.2, NP_001147107.1, NP_001147162.1.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 60592
Testspezifität This antibody is expected to recognize all six reported isoforms (NP_001146956.1; NP_001147135.1; NP_001147024.1; NP_115936.2; NP_001147107.1; NP_001147162.1). Reported variants represent identical protein: NP_001147057.1, NP_001146918.1, NP_115936.2
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.