Learn More
Skopolamin-Hydrobromid-Trihydrat 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-191672
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
6533-68-2
C17H28BrNO7
438.32
MFCD00150066
LACQPOBCQQPVIT-FCFGRTKISA-N
hyoscine hydrobromide trihydrate
131632304
Wasserstoff-(1S,2R,4S,5S)-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0²,⁴]nonan-7-yl-(2S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat-trihydratbromid
[H+].O.O.O.[Br-].CN1[C@H]2CC(C[C@H]1[C@@H]1O[C@H]21)OC(=O)[C@H](CO)C1=CC=CC=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
6533-68-2
C17H28BrNO7
438.32
MFCD00150066
LACQPOBCQQPVIT-FCFGRTKISA-N
hyoscine hydrobromide trihydrate
131632304
Wasserstoff-(1S,2R,4S,5S)-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0²,⁴]nonan-7-yl-(2S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat-trihydratbromid
[H+].O.O.O.[Br-].CN1[C@H]2CC(C[C@H]1[C@@H]1O[C@H]21)OC(=O)[C@H](CO)C1=CC=CC=C1
Skopolamin-Hydrobromid-Trihydrat (CAS-Nr. 6533-68-2) ist die Trihydratform von Skopolamin-Hydrobromid, das durch Blockieren der Wirkung endogener Acetylcholin- oder exogener Agonisten eine kompetetive antimuskarinische Wirkung zeigt.Es weist auch anti-spasmodische und anti-emetische Wirkungen auf.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Informationen
• Skopolamin-Hydrobromid-Trihydrat ist eine Salzform von Skopolamin, einem Tropenalkaloid, das aus Pflanzen der Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae), hauptsächlich Hyoscyamus niger und Atropa belladonna gewonnen wird.
• Skopolamin-Hydrobromid-Trihydrat zeigt eine kompetetive antimuskarinische Wirkung, die die Aktionen endogener Acetylcholin- oder exogener Agonisten blockiert.
Anwendungen
• Es wurde nachgewiesen, dass Scopolamin muskarinische Acetylcholin-Rezeptoren (mAChRs) mit einer gewissen Selektivität für M1 mAChRs hemmt.
• Es ist ähnlich aufgebaut wie Acetylcholin und kann die Acetylcholin-Aktivität antagonisieren, die durch muskarinische Rezeptoren vermittelt wird, die auf Strukturen liegen, die von postganglionischen Cholinergi-Nerven und der glatten Muskulatur (die auf Acetylcholin reagiert, aber keine cholinerge Innervation aufweist) innerviert werden.
• Scopolamin-Hydrobromid-Trihydrat kann bei Labortieren zu Amnesien führen und wird daher häufig in Gedächtnisdefizit-Tiermodellen verwendet.
• Scopolamin-Hydrobromid-Trihydrat dient zum Induzieren von Kognitionsdefiziten in Alzheimer-Tiermodellen
• Scopolamin kam in mehreren Studien zum Einsatz, um biologische Targets für die Alzheimer-Krankheit zu verstehen, zu identifizieren und zu charakterisieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Scopolamine hydrobromide trihydrate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 194.0°C to 197.0°C
Farbe Weiß bis farblos
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 27, 102
Merck Index 14, 8406
Spezifischer Drehzustand −27° (20°C c=5,H2O)
Spezifische Drehung − 27.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 700g/L water (20°C). Other solubilities: 1g/20 mL alcohol,slightly soluble in chloroform,practically insoluble in ether
Formelmasse 438.3
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Scopolamine hydrobromide trihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.