Learn More
Skopolamin-Hydrobromid-Trihydrat 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10117943 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Product Code. 10117943
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 161750010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Skopolamin-Hydrobromid-Trihydrat (CAS-Nr. 6533-68-2) ist die Trihydratform von Skopolamin-Hydrobromid, das durch Blockieren der Wirkung endogener Acetylcholin- oder exogener Agonisten eine kompetetive antimuskarinische Wirkung zeigt.Es weist auch anti-spasmodische und anti-emetische Wirkungen auf.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Informationen
• Skopolamin-Hydrobromid-Trihydrat ist eine Salzform von Skopolamin, einem Tropenalkaloid, das aus Pflanzen der Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae), hauptsächlich Hyoscyamus niger und Atropa belladonna gewonnen wird.
• Skopolamin-Hydrobromid-Trihydrat zeigt eine kompetetive antimuskarinische Wirkung, die die Aktionen endogener Acetylcholin- oder exogener Agonisten blockiert.
Anwendungen
• Es wurde nachgewiesen, dass Scopolamin muskarinische Acetylcholin-Rezeptoren (mAChRs) mit einer gewissen Selektivität für M1 mAChRs hemmt.
• Es ist ähnlich aufgebaut wie Acetylcholin und kann die Acetylcholin-Aktivität antagonisieren, die durch muskarinische Rezeptoren vermittelt wird, die auf Strukturen liegen, die von postganglionischen Cholinergi-Nerven und der glatten Muskulatur (die auf Acetylcholin reagiert, aber keine cholinerge Innervation aufweist) innerviert werden.
• Scopolamin-Hydrobromid-Trihydrat kann bei Labortieren zu Amnesien führen und wird daher häufig in Gedächtnisdefizit-Tiermodellen verwendet.
• Scopolamin-Hydrobromid-Trihydrat dient zum Induzieren von Kognitionsdefiziten in Alzheimer-Tiermodellen
• Scopolamin kam in mehreren Studien zum Einsatz, um biologische Targets für die Alzheimer-Krankheit zu verstehen, zu identifizieren und zu charakterisieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6533-68-2
Summenformel C17H28BrNO7
Molekulargewicht (g/mol) 438.32
MDL-Nummer MFCD00150066
InChI-Schlüssel LACQPOBCQQPVIT-FCFGRTKISA-N
Synonym hyoscine hydrobromide trihydrate
PubChem CID 131632304
IUPAC-Name Wasserstoff-(1S,2R,4S,5S)-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0²,⁴]nonan-7-yl-(2S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat-trihydratbromid
SMILES [H+].O.O.O.[Br-].CN1[C@H]2CC(C[C@H]1[C@@H]1O[C@H]21)OC(=O)[C@H](CO)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Scopolamine hydrobromide trihydrate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 194.0°C to 197.0°C
Farbe Weiß oder farblos
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 27, 102
Merck Index 14, 8406
Spezifischer Drehzustand −27° (20°C c=5,H2O)
Spezifische Drehung − 27.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 700g/L water (20°C). Other solubilities: 1g/20 mL alcohol,slightly soluble in chloroform,practically insoluble in ether
Formelmasse 438.3
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Scopolamine hydrobromide trihydrate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.