Learn More
Ansell™ Scorpio™ Serie 19-024, schwarze Chemikalienschutzhandschuhe aus Neopren
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
10
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Chemikalienbeständige Handschuhe
- Kombiniert die Flexibilität und chemische Beständigkeit von Neopren mit dem Komfort und der Hitzebeständigkeit eines weichen Thermofutters
- Zum Schutz der Anwender bei Anwendungen, bei denen thermische und chemische Risiken bestehen
- Gute mechanische und chemische Eigenschaften
- Unempfindlich gegenüber Reinigungsmitteln und Reinigungslösungen
- Bietet Schutz gegen Fette und Öle
- Hervorragende Flexibilität und Griffigkeit
Anwendungen:
- Beschickung und Mischung von Rohstoffen
- Handhabung von Materialien mit scharfen oder rauen Kanten
- Press work
- Pflege und Wartung an Produktionslinien
- Unerwartete Leckagen oder andere Freisetzungen
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Neopren |
| Stulpenmaterial | Neopren |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Schwarz |
| Latex Free | Yes |
| Material | Neoprene |
| Produkttyp | Immersionshandschuhe |
| Größe | 8 |
| Temperature (Metric) Max | 180 °C |
| Farbe der Handschuhstulpe | Schwarz |
| Mehr anzeigen |