Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Essential™ Gerollte blaue 1-lagige Papierhandtücher 6692, 6 Rollen
Beschreibung
6 x 350 m = 8.400 Blatt, blau, 1-lagige, gerollte Handtücher (insgesamt 2.100 m) Jede Rolle Papierhandtücher enthält 350 Meter 1-lagige, gerollte Handtücher, entsprechend 1.400 Papierhandtüchern Scott Die Essential Blue Handtücher sind speziell für die Händetrocknung in Umgebungen mit hohem Kontaminationsrisiko entwickelt und 25 % länger als vergleichbare Rollenhandtücher anderer Hersteller. Diese Rolle blauer Papierhandtücher ist stolz mit dem folgenden Logo geprägt: Scott Marke für Kundenzufriedenheit und nutzt Airflex Technologie für schnellere Saugfähigkeit und hygienischere Trocknung. Lebensmittelecht und mit dem Europäischen Umweltzeichen zertifiziert. Kompatibel mit dem Aquarius Rollenhandtuchspender in Weiß (7375) oder Schwarz (7376), der sich mit nur einem Wisch reinigen lässt – unserem hygienischsten Spender auf dem Markt. Verbessern Sie Ihr Waschraumerlebnis mit bewährter Technologie. Scott Essentielle Waschraumlösungen, die Ihnen dabei helfen, die Hygienestandards in stark frequentierten Bereichen einzuhalten, ohne Kompromisse bei Qualität und Wert einzugehen. Scott Die essentiellen, gerollten blauen Papierhandtücher sind so konzipiert, dass sie in kontaminationskritischen Umgebungen zum Händetrocknen erkennbar sind. Sie bieten effiziente Handhygiene in stark frequentierten Waschräumen, die Konsistenz erfordern, und sind die effizientesten Handtücher für zuverlässiges, tägliches Händetrocknen. Diese gerollten Papierhandtücher bieten die längsten und effizientesten Handtücher im Vergleich zu Konkurrenzsystemen; sie bieten 25 % mehr Händetrocknung, bevor sie ausgehen, und 3,5-mal mehr als ein durchschnittliches gefaltetes Papierhandtuchsystem für eine verbesserte Kosteneffizienz, wodurch Sie mehr für Ihr Geld bekommen und den Wartungsaufwand reduzieren. Unser einzigartiges Airflex Die Technologie ermöglicht eine schnellere Absorption und damit ein hygienischeres Händetrocknen bei gleichzeitig geringerem Materialverbrauch und weniger Abfall. Das Scott Die blaue Essential-Rolle ist stolz mit dem Stempel geprägt. Scott Marke für Kundenzufriedenheit und Förderung der Hygiene in Waschräumen. Lebensmittelkontakt- und EU-Umweltzeichen-zertifiziert. Der Kimberly-Clark Die Handtücher sind kompatibel mit dem Aquarius Rollenhandtuchspender, der sich mit einem Wisch reinigen lässt und in Weiß (Code 7375) oder Schwarz (Code 7376) erhältlich ist – unserem hygienischsten Spender, den wir anbieten. Dieser Spender ist vollständig geschlossen, sodass die Benutzer beim Händetrocknen nur das Handtuch berühren, das sie gerade benutzen. Unsere berührungslosen Spender reduzieren zudem das Risiko einer Kreuzkontamination und unterstützen so die Einhaltung der Hygienestandards. Die Effizienz wird nicht beeinträchtigt durch Scott Weiße Papierhandtuchrolle kontrollieren. Die innovative Funktion zum ununterbrochenen Rollenwechsel im kompatiblen Kimberly-Clark Mit Handtuchspendern können Sie eine Ersatzrolle in das System einlegen, bevor die ursprüngliche Rolle aufgebraucht ist. Dies gewährleistet einen reibungslosen Übergang zwischen den Rollen, minimiert Abfall und stellt sicher, dass Ihre Benutzer die Hygienestandards jederzeit einhalten können. Die Funktion der nie leer werdenden Restrolle erhöht die Kapazität dieses Papierhandtuchsystems um 8 %. Diese Handtuchrollen verfügen über eine Kompressionstechnologie, die durch reduzierten Lager- und Transportaufwand für mehr Nachhaltigkeit sorgt. 6 x 350 m = 8.400 Blatt, blau, 1-lagig gerollte Handtücher (insgesamt 2.100 m)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Handtuchrolle |
| Länge (angloamerikanisch) | 1.96 ft. |
| Länge (metrisch) | 60 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 1.29 ft. |
| Breite (metrisch) | 40 cm |
| Material | Papier |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittelverarbeitung, Fitnessclubs |
| Verpackungsmenge | 305 m x 6 Rollen (2100 m gesamt) |