Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Essential™ Slimroll™ Gerollte, einlagige Papierhandtücher, 6 Rollen
Beschreibung
- 6 x 190 m = 4.560 Blatt, weiß, 1-lagig Slimroll gerollte Handtücher (insgesamt 1.140 m)
- Jede Slimroll Eine Packung Papierhandtücher enthält 190 Meter gerolltes Handtuch, das entspricht 760 Blatt Papierhandtuch.
- Die Rolle ist stolz mit dem Stempel geprägt Scott Marke für Kundenzufriedenheit und deren Nutzung Airflex Technologie für schnellere Absorption und hygienischere Trocknung
- Lebensmittelkontakt- und EU-Umweltzeichen-zertifiziert
- Kompatibel mit dem Aquarius Handtuchrollenspender mit Einmalreinigung in Weiß (7955) oder Schwarz (7956).
- Entwickelt für zuverlässige Händehygiene in Waschräumen mit begrenztem Platzangebot und maximaler Effizienz. Slimroll Handtücher für zuverlässiges Händetrocknen im Alltag
- Einzigartig Airflex Die Technologie ermöglicht eine schnellere Absorption und damit hygienischeres Händetrocknen bei gleichzeitig geringerem Verbrauch und weniger Abfall.
- Der Spender ist vollständig geschlossen, sodass Benutzer nur das Handtuch berühren, das sie zum Händetrocknen benutzen.
- Berührungslose Spender verringern das Risiko von Kreuzkontaminationen und unterstützen so die Hygienestandards zusätzlich.
- Innovative, nie leer werdende Ersatzrolle in der kompatiblen Kimberly-Clark Bei Handtuchspendern wird bereits vor dem Verbrauch der Originalrolle eine Ersatzrolle in das System eingeführt.
- Die Stummelwalzenfunktion erhöht die Kapazität dieses Systems um 5 %.
- Die Rollen verfügen über eine Kompressionstechnologie, die durch reduzierten Lager- und Transportaufwand für mehr Nachhaltigkeit sorgt.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Handtuchrolle |
| Länge (angloamerikanisch) | 1.47 ft. |
| Länge (metrisch) | 45 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 11,8 in. |
| Breite (metrisch) | 30 cm |
| Material | Papier |
| Farbe | Weiß |
| Verpackungsmenge | 190 m x 6 Rollen (1140 m Gesamt) |