Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Mehrfach gefaltete, einlagige Papierhandtücher 3749, 16er-Packung
Artikelnummer. 30158571
Change view
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
16 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
30158571 Weiß 16 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30158571 Lieferant Kimberly-Clark™ Lieferanten-Nr. 3749
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die mehrfach gefalteten Handtücher sind mit einer Vielzahl von Aquarius-Papierhandtuchspendern kompatibel. Um Abfall zu reduzieren, sollte die Ausgabe von Einzelblättern erfolgen.
16 Packungen à 250 weiße Papierhandtücher (insgesamt 4.000 Stück) Jede Packung enthält Scott Mehrfach gefaltete Handtücher: 250 weiße, einlagige Papierhandtücher. Effiziente, gefaltete Handtücher für zuverlässiges Händetrocknen im Alltag. Einzigartig. Airflex Die Technologie dieser Einweg-Handtücher sorgt für eine hervorragende Saugfähigkeit, sodass Sie weniger verbrauchen und weniger Abfall produzieren. Das clevere, mehrfach gefaltete Design mit klarer Schnittkante gibt jeweils ein Papiertuch aus, verbessert so die Hygiene am Arbeitsplatz, reduziert Abfall und bietet ein außergewöhnliches Kosten-Nutzen-Verhältnis. Scott Handtücher sind FSC zertifiziert für Umweltverträglichkeit beim Händetrocknen; Kompatibel mit einer Vielzahl von Aquarius Einbau-Handtuchspendern für gefaltete Handtücher. Verbessern Sie Ihr Waschraumerlebnis mit bewährten und bekannten Produkten. Scott Waschraumlösungen, die Ihnen dabei helfen, Hygienestandards einzuhalten, ohne Kompromisse bei Qualität und Wert einzugehen. Für zuverlässiges Händetrocknen in stark frequentierten Waschräumen, die auf Konsistenz, Qualität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Wert legen, wählen Sie Scott Mehrfach gefaltete Handtücher. Die effizient gefalteten Handtücher bieten zuverlässiges Händetrocknen im Alltag und gleichbleibende Qualität zu einem erschwinglichen Preis. Einzigartig Airflex Die Technologie gewährleistet, dass jede einzelne Lage Scott Das Handtuch ist saugfähig und reißfest, auch im nassen Zustand, sodass man weniger verbraucht und weniger Abfall produziert. Das clevere, mehrfach gefaltete Design mit klarer Schnittführung gibt jeweils ein Papierhandtuch aus. Diese Einzelblatt-Entnahmemethode soll die Handhygiene verbessern, indem sie das Kontaminationsrisiko beim Händetrocknen minimiert, da der Benutzer nur das Papierhandtuch berührt, das er gerade benutzt. Die Ausgabe von jeweils einem Einweg-Handtuch bietet zudem eine außergewöhnliche Kostenersparnis, da der Benutzer nur die Handtücher nimmt, die er zum Händetrocknen benötigt. Kompatibel mit einer Vielzahl von eingebauten Einbau-/Unterputzsystemen Kimberly-Clark Papierhandtuchspender: Aquarius Falthandtuchspender in Weiß oder Schwarz (Produktcodes 6945 und 7171) und unser schlanker Aquarius Mehrfachfalt-Papierhandtuchspender in Weiß (Produktcode 7023). Diese Scott Handtücher sind FSC zertifiziert für Umweltstandards. 16 Packungen à 250 weiße Papierhandtücher (insgesamt 4.000 Stück)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Mehrfach gefaltetes Handtuch
Länge (angloamerikanisch) 1.41 ft.
Länge (metrisch) 43 cm
Breite (angloamerikanisch) 8,5 in.
Breite (metrisch) 21.6 cm
Material Papier
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fitnessstudios, Hotels, große Büros, Reinigungsunternehmen
Verpackungsmenge 250 x 16 Packungen (insgesamt 4000)