Learn More
SCPx Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen SCPx
Konzentration 0.27 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16893014
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
14397-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16883014
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
14397-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
14397-1-AP antibody recognizes the full-length protein and the thiolase domain ofSCPx.
This gene encodes two proteins: sterol carrier protein X (SCPx) and sterol carrier protein 2 (SCP2), as a result of transcription initiation from 2 independently regulated promoters. The transcript initiated from the proximal promoter encodes the longer SCPx protein, and the transcript initiated from the distal promoter encodes the shorter SCP2 protein, with the 2 proteins sharing a common C-terminus. Evidence suggests that the SCPx protein is a peroxisome-associated thiolase that is involved in the oxidation of branched chain fatty acids, while the SCP2 protein is thought to be an intracellular lipid transfer protein. This gene is highly expressed in organs involved in lipid metabolism, and may play a role in Zellweger syndrome, in which cells are deficient in peroxisomes and have impaired bile acid synthesis. Alternative splicing of this gene produces multiple transcript variants, some encoding different isoforms. The full-length nature of all transcript variants has not been determined.
Spezifikation
Spezifikation
SCPx
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P11915, P22307, P32020
20280, 25541, 6342
SCPx Fusion Protein Ag5895
Primary
-20°C
SCP2
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
NLTP, NSL TP, SCP 2, SCP chi, SCP X, SCP2, SCPX, sterol carrier protein 2, Sterol carrier protein X
SCP2
IgG
Antigen Affinity Chromatography