Learn More
Fisherbrand™ Schraubkappe
1.23 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit PTFE-beschichteter Silikondichtung
- Gemäß DIN 168
- Auslaufsicher mit ausgezeichneter Beständigkeit
Spezifikation
Verschlussauskleidung | Silikondichtung |
Verschlussgröße | GL25 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Probenaufbewahrungsflaschen mit Schraubverschluss |
Material | PBT |