Learn More
Kartell™ Behälter mit Schraubverschluss
Beschreibung
- Mit Schraubverschluss
- Inklusive Löffel
- Kapazität von 60 ml
- 65 mm Höhe
- Hergestellt aus transparentem PS
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Nicht steril |
| Kapazität (metrisch) | 60 mL |
| Zertifizierung/Konformität | CE/IVD |
| Verschlussfarbe | Rot |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Durchmesser (metrisch) | 39 mm |
| Höhe (metrisch) | 65 mm |
| Enthält | Weißer Löffel |