Learn More
Simport™ Scientific Schraubverschluss für Probenröhrchen mit Außengewinde (T501 und T502)
Der SIPort™ Scientific Schraubverschluss für Probenröhrchen mit Außengewinde (T501 und T502) verfügt über einen langen Rand und ein superschnelles Gewindedesign, mit dem er mit einer einzigen Umdrehung entfernt oder versiegelt werden kann.
Marke:  Simport™ Scientific T502W
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11605920
  • 89.21 € / 1000 Stück
Verfügbar ab
01-03-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Polypropylen
  • Autoklavierbar
  • Für Röhrchen mit Außengewinde
  • Verschlusskappen separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Probenröhrchen der Serien T501 und T502
Polypropylen
Silikondichtung
Nicht steril
Schraubverschluss
Weiß
1000