Learn More
Simport™ Schraubverschlüsse für Probenröhrchen
Aus Polypropylen. Die Schraubverschlüsse von Simport™ sind mit einem langen Rand und einem superschnellen Gewinde ausgestattet, mit dem sie mit einer einzigen Umdrehung entfernt oder verschraubt werden können.
Marke:  Simport™ T500WOS
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11631530
  • 85.74 € / 1000 Stück
Verfügbar ab
31-03-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Autoklavierbar
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Kann mit einer einzigen Umdrehung angeschraubt werden
  • Gewährleistet eine gute, auslaufsichere Versiegelung bei allen Temperaturen
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Ja